Methyl-6-amino-5-iodonicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 6-amino-5-iodonicotinate, Methyl 6-amino-5-iodopyridine-3-carboxylate
OR303135-1G OR303135-5G
APOSOR303135-1GEA 97.5 CHF
APOSOR303135-1G APOSOR303135-5G
Methyl-6-amino-5-iodonicotinate
Methyl-6-amino-5-iodonicotinate
Formel: C₇H₇IN₂O₂
Melting Pt: 164…167 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16660021
CAS-Nummer: 211308-80-4