tert-Butyl-4-(methoxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR303122-1G OR303122-500MG
APOSOR303122-1GEA 805 CHF
APOSOR303122-1G APOSOR303122-500MG
tert-Butyl-4-(methoxymethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-(methoxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₂₃NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07779470
CAS-Nummer: 509147-78-8