4-Bromo-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR303065-1G OR303065-500MG
APOSOR303065-1GEA 403 CHF
APOSOR303065-1G APOSOR303065-500MG
4-Bromo-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
4-Bromo-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
Formel: C₉H₇BrN₂O₂S₂
MW: 319.21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00592646
CAS-Nummer: 331972-47-5