6-Bromo-1H-indole-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR303060-1G OR303060-250MG
APOSOR303060-1GEA 513 CHF
APOSOR303060-1G APOSOR303060-250MG
6-Bromo-1H-indole-2-carboxamide
6-Bromo-1H-indole-2-carboxamide
Formel: C₉H₇BrN₂O
Melting Pt: 195…197 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07364620
CAS-Nummer: 893731-58-3