Isopropylisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Isopropylisothiocyanate
OR30306-100G OR30306-25G
APOSOR30306-100GEA 172 CHF
APOSOR30306-100G APOSOR30306-25G
Isopropylisothiocyanat
Isopropylisothiocyanat
Formel: C₄H₇NS
MW: 101,17 g/mol
Siedepunkt: 136…138 °C
Dichte: 0.948 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037830
CAS-Nummer: 2253-73-8
EINECS: 218-851-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II