Benzyl-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR303056-1G
APOSOR303056-1GEA
154
CHF
APOSOR303056-1G
Benzyl-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]piperidine-1-carboxylate
Benzyl-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]piperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₆H₂₂N₂O₄ MW: 306,36 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07370044 CAS-Nummer: 148148-48-5 |