tert-Butyl-3-[methoxy(methyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR303047-1G OR303047-500MG
APOSOR303047-1GEA 403 CHF
APOSOR303047-1G APOSOR303047-500MG
tert-Butyl-3-[methoxy(methyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylate
tert-Butyl-3-[methoxy(methyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylate
Formel: C₁₄H₂₅NO₄
MW: 271,36 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22383958
CAS-Nummer: 1393845-80-1