(2E)-2-{[4-Methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]-methylidene}-3-methylbutanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR303035-1G OR303035-500MG
APOSOR303035-1GEA 1080 CHF
APOSOR303035-1G APOSOR303035-500MG
(2E)-2-{[4-Methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]-methylidene}-3-methylbutanoic acid
(2E)-2-{[4-Methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methylidene}-3-methylbutanoic acid
Formel: C₁₇H₂₄O₅
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11112069
CAS-Nummer: 387868-07-7