2,2-Dimethylaziridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303021-1G OR303021-500MG
APOSOR303021-1GEA 645 CHF
APOSOR303021-1G APOSOR303021-500MG
2,2-Dimethylaziridine
2,2-Dimethylaziridine
Formel: C₄H₉N
Siedepunkt: 70…72 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040452
CAS-Nummer: 2658-24-4
EINECS: 220-191-6