1-Carbamoylcyclopropane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Carbamoylcyclopropanecarboxylic acid
OR303011-1G
APOSOR303011-1GEA 31.4 CHF
APOSOR303011-1G
1-Carbamoylcyclopropane-1-carboxylic acid
1-Carbamoylcyclopropane-1-carboxylic acid
Formel: C₅H₇NO₃
MW: 129,12 g/mol
Melting Pt: 185 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190650
CAS-Nummer: 6914-74-5