N1-(4-Butyl-2-methylphenyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N-(4-Butyl-2-methylphenyl)acetamide, 4'-(But-1-yl)-2'-methylacetanilide, SMIP004
OR30289-1G OR30289-100MG OR30289-250MG OR30289-500MG OR30289-5G
APOSOR30289-1GEA 502 CHF
APOSOR30289-1G APOSOR30289-100MG APOSOR30289-250MG APOSOR30289-500MG APOSOR30289-5G
N1-(4-Butyl-2-methylphenyl)acetamide
N1-(4-Butyl-2-methylphenyl)acetamide
Formel: C₁₃H₁₉NO
MW: 205,3 g/mol
Melting Pt: 89 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00277686
CAS-Nummer: 143360-00-3