Nortropin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-endo)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
OR302770-25G OR302770-5G OR302770-50G
APOSOR302770-25GEA 80.1 CHF
APOSOR302770-25G APOSOR302770-5G APOSOR302770-50G
Nortropin
Nortropin
Formel: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047140
CAS-Nummer: 538-09-0