Ethyl-5-aminopyrazine-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-aminopyrazine-2-carboxylate
OR302550-1G OR302550-25G OR302550-5G
APOSOR302550-1GEA 173 CHF
APOSOR302550-1G APOSOR302550-25G APOSOR302550-5G
Ethyl-5-aminopyrazine-2-carboxylate 95%
Ethyl-5-aminopyrazine-2-carboxylate
Formel: C₇H₉N₃O₂
MW: 167,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08437665
CAS-Nummer: 54013-06-8