Ethyl-2-amino-1H-imidazole-5-carboxylate 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR302532-1G OR302532-250MG OR302532-5G
APOSOR302532-1GEA 65.3 CHF
APOSOR302532-1G APOSOR302532-250MG APOSOR302532-5G
Ethyl-2-amino-1H-imidazole-5-carboxylate 97+%
Ethyl-2-amino-1H-imidazole-5-carboxylate
Formel: C₆H₉N₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864446
CAS-Nummer: 149520-94-5