2,4-Dichlor-3-nitropyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR302491-100G OR302491-25G
APOSOR302491-100GEA 179 CHF
APOSOR302491-100G APOSOR302491-25G
2,4-Dichlor-3-nitropyridin 98%
2,4-Dichloro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192,9876 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09261088
CAS-Nummer: 5975-12-2