2-Azabicyclo[2.2.1]heptane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR302439-1G
OR302439-250MG
APOSOR302439-1GEA
383
CHF
APOSOR302439-1G
APOSOR302439-250MG
2-Azabicyclo[2.2.1]heptane 97%
2-Azabicyclo[2.2.1]heptane
Formel:
C₆H₁₁N MW: 97,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05864542 CAS-Nummer: 279-24-3 |