4-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR302362-1G OR302362-250MG OR302362-5G
APOSOR302362-1GEA 269 CHF
APOSOR302362-1G APOSOR302362-250MG APOSOR302362-5G
4-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 97%
4-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formel: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09832890
CAS-Nummer: 952182-01-3