3-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR302360-1G OR302360-250MG
APOSOR302360-1GEA 450 CHF
APOSOR302360-1G APOSOR302360-250MG
3-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
3-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formel: C₆H₈N₂O
MW: 124.14 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12402373
CAS-Nummer: 33631-01-5