3,5-Dibrom-2,6-dimethoxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
OR302296-5G OR302296-25G
APOSOR302296-5GEA 131 CHF
APOSOR302296-5G APOSOR302296-25G
3,5-Dibrom-2,6-dimethoxypyridin
3,5-Dibromo-2,6-dimethoxypyridine
Formel: C₇H₇Br₂NO₂
MW: 296,95 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00955954
CAS-Nummer: 16727-44-9