2,4-Pyridindicarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR302207-100G OR302207-5G OR302207-25G
APOSOR302207-100GEA 193 CHF
APOSOR302207-100G APOSOR302207-5G APOSOR302207-25G
2,4-Pyridindicarbonsäure 97%
Pyridin-2,4-dicarbonsäure
Formel: C₇H₅NO₄
Melting Pt: 246…248 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149413
CAS-Nummer: 499-80-9