4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR302184-1G OR302184-5G OR302184-10G
APOSOR302184-1GEA 26.2 CHF
APOSOR302184-1G APOSOR302184-5G APOSOR302184-10G
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
Formel: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Siedepunkt: 199.8 °C
Melting Pt: –7 °C
Dichte: 1.11 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 85.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16621162
CAS-Nummer: 57280-22-5
EINECS: 421-750-9