6-(tert-Butoxycarbonyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-b]pyrazine-7-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR302171-1G OR302171-250MG
APOSOR302171-1GEA 2750 CHF
APOSOR302171-1G APOSOR302171-250MG
6-(tert-Butoxycarbonyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-b]pyrazine-7-carboxylic acid 97%
6-(tert-Butoxycarbonyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-b]pyrazine-7-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₇N₃O₄
MW: 279,3 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973511
CAS-Nummer: 264623-57-6