1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR302141-1G OR302141-5G
APOSOR302141-1GEA 29.3 CHF
APOSOR302141-1G APOSOR302141-5G
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₄H₂₃BN₂O₃
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12033229
CAS-Nummer: 1040377-03-4