1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole
OR302130-100G
APOSOR302130-100GEA 76.6 CHF
APOSOR302130-100G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol 97%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol
Formel: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,20 g/mol
Siedepunkt: 60 °C
Flash-Pt: 104.4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11044692
CAS-Nummer: 449758-17-2