1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)acetate
OR302124-1G OR302124-5G
APOSOR302124-1GEA 142 CHF
APOSOR302124-1G APOSOR302124-5G
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₂₁BN₂O₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08706026
CAS-Nummer: 864754-16-5