3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Amino-5-phenylpyrazole
OR3021-1G OR3021-5G OR3021-10G
APOSOR3021-1GEA 69.6 CHF
APOSOR3021-1G APOSOR3021-5G APOSOR3021-10G
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazol
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₉H₉N₃
MW: 159,19 g/mol
Melting Pt: 124…127 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191749
CAS-Nummer: 1572-10-7