1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Methyl-4-nitropyrazole
OR302024-100G
APOSOR302024-100GEA
88.9
CHF
APOSOR302024-100G
1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₅N₃O₂ MW: 127,10 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00464261 CAS-Nummer: 3994-50-1 |