3'-Bromacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: m-Bromoacetophenone
OR30202-100G OR30202-25G OR30202-500G
APOSOR30202-100GEA 78.4 CHF
APOSOR30202-100G APOSOR30202-25G APOSOR30202-500G
3'-Bromacetophenon
3'-Bromacetophenon
Formel: C₈H₇BrO
Siedepunkt: 79…81 °C/2mmHg
Melting Pt: 44508 °C
Dichte: 1.505 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 112 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000083
CAS-Nummer: 2142-63-4
EINECS: 218-396-0