1-Chlor-3-iodbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Chloroiodobenzene
OR30192-500G
APOSOR30192-500GEA 168 CHF
APOSOR30192-500G
1-Chlor-3-iodbenzol 98%
1-Chlor-3-iodbenzol
Formel: C₆H₄ClI
MW: 238,45 g/mol
Siedepunkt: 103…104 °C/15mmHg
Dichte: 1.926 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 102 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001046
CAS-Nummer: 625-99-0
EINECS: 210-920-6