Methylacetopyruvat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 2,4-dioxopentanoate
OR30191-25G
APOSOR30191-25GEA 90.5 CHF
APOSOR30191-25G
Methylacetopyruvat 98%
Methylacetopyruvat
Formel: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Melting Pt: 60…65 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00043638
CAS-Nummer: 20577-61-1
EINECS: 243-891-3