4-Methoxybenzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
OR30190-100G OR30190-25G
APOSOR30190-100GEA 62.7 CHF
APOSOR30190-100G APOSOR30190-25G
4-Methoxybenzolsulfonylchlorid 98%
4-Methoxybenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₇ClO₃S
MW: 206,65 g/mol
Siedepunkt: 119…122 °C/0.4mmHg
Melting Pt: 39…43 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007446
CAS-Nummer: 98-68-0
EINECS: 202-692-1
UN: 3261
ADR: 8,II