3,4,5-Trimethoxyphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3,4,5-Trimethoxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(3,4,5-trimethoxyphenyl)borane, (3,4,5-Trimethoxyphenyl)metaboric acid
OR3017-25G
OR3017-5G
OR3017-1G
APOSOR3017-25GEA
278
CHF
APOSOR3017-25G
APOSOR3017-5G
APOSOR3017-1G
3,4,5-Trimethoxyphenylboronsäure 98%
3,4,5-Trimethoxyphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₃BO₅ MW: 212,01 g/mol Melting Pt: 244…247 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01075676 CAS-Nummer: 182163-96-8 |