(4-Bromphenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Bromophenylacetic acid, 2-(4-bromophenyl)acetic acid
OR30163-100G
OR30163-25G
APOSOR30163-100GEA
34.8
CHF
APOSOR30163-100G
APOSOR30163-25G
(4-Bromphenyl)essigsäure 97%
(4-Bromphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₄Br)CH₂COOH MW: 215,05 g/mol Melting Pt: 117…119 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004342 CAS-Nummer: 1878-68-8 EINECS: 217-523-7 |