Ethyltrimethylacetopyruvat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate
OR30152-1G
APOSOR30152-1GEA 78.4 CHF
APOSOR30152-1G
Ethyltrimethylacetopyruvat 97%
Ethyltrimethylacetopyruvat
Formel: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,24 g/mol
Siedepunkt: 68…70 °C/0.5mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052319
CAS-Nummer: 13395-36-3
EINECS: 236-478-4