4-Methoxyphenylisothiocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Methoxyphenylisothiocyanate
OR30146-25G
APOSOR30146-25GEA 107 CHF
APOSOR30146-25G
4-Methoxyphenylisothiocyanat 97%
4-Methoxyphenylisothiocyanat
Formel: C₈H₇NOS
MW: 165,22 g/mol
Siedepunkt: 280…281 °C
Melting Pt: 18 °C
Dichte: 1.196 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011676
CAS-Nummer: 2284-20-0
EINECS: 218-921-3
UN: 1760
ADR: 8,II