7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301354-1G OR301354-5G
APOSOR301354-1GEA 66.2 CHF
APOSOR301354-1G APOSOR301354-5G
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formel: C₉H₁₀BrN
Melting Pt: 68…69 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08544270
CAS-Nummer: 114744-51-3