3-Methyloxetane-3-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Methyl-3-oxetanecarboxylic acid
OR301351-5G OR301351-25G
APOSOR301351-5GEA 68 CHF
APOSOR301351-5G APOSOR301351-25G
3-Methyloxetane-3-carboxylic acid 98%
3-Methyloxetane-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₈O₃
MW: 116.116 g/mol
Melting Pt: 58…63 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD09842435
CAS-Nummer: 28562-68-7