Methyl-3-amino-4-methoxybenzoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 3-amino-4-methoxybenzoate, 3-Amino-4-methoxybenzoic acid methyl ester
OR30135-5G
APOSOR30135-5GEA 81.9 CHF
APOSOR30135-5G
Methyl-3-amino-4-methoxybenzoat 97%
Methyl-3-amino-4-methoxybenzoat
Formel: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Melting Pt: 82…87 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017196
CAS-Nummer: 24812-90-6