Methyl-2-thiophencarboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester
OR30134-1G OR30134-25G OR30134-5G
APOSOR30134-1GEA 61 CHF
APOSOR30134-1G APOSOR30134-25G APOSOR30134-5G
Methyl-2-thiophencarboxylat 98%
Methyl-2-thiophencarboxylat
Formel: C₆H₆O₂S
Siedepunkt: 94…96 °C/14mmHg
Dichte: 1.23 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016895
CAS-Nummer: 5380-42-7
EINECS: 226-371-0