7-Hydroxy-1-indanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 7-Hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR301315-5G
APOSOR301315-5GEA 154 CHF
APOSOR301315-5G
7-Hydroxy-1-indanone
7-Hydroxy-1-indanone
Formel: C₉H₈O₂
MW: 148,161 g/mol
Siedepunkt: 131 °C/9.5mmHg
Melting Pt: 109…113 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01548387
CAS-Nummer: 6968-35-0