4-Chlor-2-iodanisol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-chloro-2-iodo-1-methoxybenzene
OR30128-100G
OR30128-25G
APOSOR30128-100GEA
233
CHF
APOSOR30128-100G
APOSOR30128-25G
4-Chlor-2-iodanisol
4-Chlor-2-iodanisol
Formel:
C₇H₆ClIO MW: 268.48 g/mol Siedepunkt: 133…135 °C/15mmHg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052858 CAS-Nummer: 52807-27-9 |