5-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
5-Bromo-3-iodo-7-azaindole
OR301271-1G
OR301271-5G
APOSOR301271-1GEA
26.2
CHF
APOSOR301271-1G
APOSOR301271-5G
5-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
5-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel:
C₇H₄BrIN₂ MW: 322,93 g/mol Melting Pt: 234…239 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07779519 CAS-Nummer: 757978-18-0 |