2-Amino-5-brom-3-pyridinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-5-bromo-3-hydroxypyridine
OR301243-25G OR301243-5G OR301243-100G
APOSOR301243-25GEA 264 CHF
APOSOR301243-25G APOSOR301243-5G APOSOR301243-100G
2-Amino-5-brom-3-pyridinol 98%
2-Amino-5-bromo-3-pyridinol
Formel: C₅H₅BrN₂O
MW: 189,01 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09744143
CAS-Nummer: 39903-01-0
EINECS: 689-734-6