(2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301242-1G OR301242-100MG OR301242-250MG
APOSOR301242-1GEA 193 CHF
APOSOR301242-1G APOSOR301242-100MG APOSOR301242-250MG
(2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride 95+%
(2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride
Formel: C₆H₈Cl₂N₂
MW: 179,05 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21362508
CAS-Nummer: 916210-98-5