5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR301240-25G
OR301240-5G
APOSOR301240-25GEA
290
CHF
APOSOR301240-25G
APOSOR301240-5G
5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid 97%
5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid
Formel:
C₅H₃BrN₂O₂ MW: 203,00 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00496793 CAS-Nummer: 37131-87-6 |