2-Amino-4-brompyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Bromopyrimidin-2-amine
OR301239-1G
OR301239-5G
APOSOR301239-1GEA
103
CHF
APOSOR301239-1G
APOSOR301239-5G
2-Amino-4-brompyrimidin
2-Amino-4-bromopyrimidine
Formel:
C₄H₄BrN₃ MW: 174,00 g/mol Melting Pt: >300 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09999168 CAS-Nummer: 343926-69-2 |