6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazol[1,2-a]pyridine-3-acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR301232-10G
OR301232-5G
OR301232-25G
APOSOR301232-10GEA
87
CHF
APOSOR301232-10G
APOSOR301232-5G
APOSOR301232-25G
6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazol[1,2-a]pyridine-3-acetic acid 98%
6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazol[1,2-a]pyridine-3-acetic acid
Formel:
C₁₇H₁₆N₂O₂ MW: 280,3211 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04114705 CAS-Nummer: 189005-44-5 |