2-(Chlormethyl)oxazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR301217-1G
OR301217-250MG
APOSOR301217-1GEA
314
CHF
APOSOR301217-1G
APOSOR301217-250MG
2-(Chlormethyl)oxazol
2-(Chloromethyl)oxazole
Formel:
C₄H₄ClNO MW: 117,53 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD04114926 CAS-Nummer: 185246-17-7 |