(2-Methoxy-3-pyridinyl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(2-Methoxypyridin-3-yl)methanol
OR301212-25G
APOSOR301212-25GEA
198
CHF
APOSOR301212-25G
(2-Methoxy-3-pyridinyl)methanol 97%
(2-Methoxy-3-pyridinyl)methanol
Formel:
C₇H₉NO₂ MW: 139,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09880283 CAS-Nummer: 112197-16-7 |