2-Brom-6-chlorpyrazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR301196-1G
OR301196-5G
APOSOR301196-1GEA
156
CHF
APOSOR301196-1G
APOSOR301196-5G
2-Brom-6-chlorpyrazin 98%
2-Bromo-6-chloropyrazine
Formel:
C₄H₂BrClN₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08752648 CAS-Nummer: 916791-07-6 |